Merck
426369
Sigma-Aldrich
TEMPO
purified by sublimation, 99%
別名:
2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル, 2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシ, フリーラジカル, TEMPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18NO
CAS番号:
分子量:
156.25
Beilstein:
1422418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
精製方法
sublimation
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
36-38 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Karen Wooley教授によるNMP開始剤を用いた合成プロトコルについては、弊社のTechnology spotlight(技術スポットライト)をご覧ください。
アプリケーション
TEMPO(2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルロキシ)は、ニトロキシドの媒介によるスチレンのラジカル重合化において、過酸化ベンゾイルから生成されたスチレンラジカルの補足に使用されました。TEMPO媒介による酸化は、耐水性ナノフィブリル化セルロース(NFC)フィルムのカルボキシル化に使用されました。
リビング重合の制御に有用な安定なニトロキシドラジカル
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
426369-BULK:
426369-5G:
426369-VAR:
426369-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Akira Isogai et al.
Nanoscale, 3(1), 71-85 (2010-10-20)
Native wood celluloses can be converted to individual nanofibers 3-4 nm wide that are at least several microns in length, i.e. with aspect ratios>100, by TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical)-mediated oxidation and successive mild disintegration in water. Preparation methods and fundamental characteristics
Jessica M Hoover et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2357-2367 (2013-01-16)
Homogeneous Cu/TEMPO catalyst systems (TEMPO = 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl) have emerged as some of the most versatile and practical catalysts for aerobic alcohol oxidation. Recently, we disclosed a (bpy)Cu(I)/TEMPO/NMI catalyst system (NMI = N-methylimidazole) that exhibits fast rates and high selectivities, even
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator.
Lee NS and Wooley KL.
Material Matters, 5, 8-15 (2010)
Soham Maity et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(9), 3355-3358 (2013-02-15)
Nitroolefin is a common and versatile reagent. Its synthesis from olefin is generally limited by the formation of mixture of cis and trans compounds. Here we report that silver nitrite (AgNO2) along with TEMPO can promote the regio- and stereoselective
Xinwang Cao et al.
Carbohydrate polymers, 90(2), 1075-1080 (2012-07-31)
Cellulose nanowhiskers is a kind of renewable and biocompatible nanomaterials evoke much interest because of its versatility in various applications. Here, for the first time, a novel controllable fabrication of cellulose nanowhiskers from jute fibers with a high yield (over
資料
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
ニトロキシドを介したラジカル重合(NMP)の概略とNMP開始剤について、実際のプロトコルを中心にご紹介します。
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示