Merck
710881
Sigma-Aldrich
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
contains 20% KBr, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BF3KO
CAS番号:
分子量:
214.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
含みます
20% KBr
mp
>300 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)COc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChI Key
OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate is a stable boronic acid surrogate useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and other C-C bond forming reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710881-BULK:
710881-250MG:
710881-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of potassium alkoxymethyltrifluoroborates and their cross-coupling with aryl chlorides
Molander GA and Canturk B
Organic Letters, 10(11), 2135-2138 (2008)
Aryloxymethyltrifluoroborates for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate Arylation. o-methoxyarylation through 1, 4-rhodium shift
Ming J and Hayashi T
Organic Letters, 18(24), 6452-6455 (2016)
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.