Merck
710733
Sigma-Aldrich
2,2,5-トリメチルl-4-フェニル-3-アザヘキサン-3-ニトロキシド
別名:
1,1-ジメチルエチル-2-メチル-1-フェニルプロピルニトロキシド, tert-ブチル 1-フェニル-2-メチルプロピルニトロキシド, NMP汎用開始剤 アルコキシアミンニトロキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22NO
CAS番号:
分子量:
220.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.515
密度
0.953 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(N([O])C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22NO/c1-11(2)13(15(16)14(3,4)5)12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13H,1-5H3
InChI Key
VGHCMXLEZFMZOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
NMP開始剤を用いた合成について、Karen Wooley教授にご寄稿いただきました。technology spotlightをご覧ください。
アプリケーション
リビングラジカル重合の制御に有用な安定なニトロキシドラジカル
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Liq. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.0 °F - closed cup
引火点(℃)
96.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710733-VAR:
710733-250MG:
710733-1G:
710733-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
ニトロキシドを介したラジカル重合(NMP)の概略とNMP開始剤について、実際のプロトコルを中心にご紹介します。
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示