Merck
710083
Sigma-Aldrich
カリウム(4-メチル-1-ピペラジニル)メチルトリフルオロホウ酸
internal salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14BF3N2
CAS番号:
分子量:
181.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
64-70 °C
SMILES記法
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
InChI Key
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
アプリケーション
鈴木宮浦クロスカップリング反応およびメシル化フェノール誘導体とのクロスカップリングに関わる、有機トリフルオロホウ酸
多用途で安定したボロン酸代替物としての有機トリフルオロホウ酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710083-1G:
710083-BULK:
710083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)