Merck
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-アミノ)ベンズアルデヒド
96%
別名:
(4-ホルミルフェニル)カルバミン酸tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
138-142 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709689-BULK:
709689-250MG:
709689-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)