Merck
709301
Sigma-Aldrich
ヒ化鉄
pieces, 99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AsFe2
CAS番号:
分子量:
186.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
pieces
mp
>400 °C
SMILES記法
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
InChI Key
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709301-5G-PW:
709301-1G-PW:
709301-VAR:
709301-5G:
709301-BULK:
709301-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)