Merck
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
別名:
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥56,500
¥56,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥56,500
About This Item
化学式:
C4N2H2FOOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
158.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥56,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
180-184 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559903-VAR:
559903-25G:
559903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)