Merck
708798
Sigma-Aldrich
5,7-ジブロモインドール
97%
別名:
5,7-ジブロモ-1H-インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,300
¥19,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5Br2N
CAS番号:
分子量:
274.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
67-72 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5Br2N/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI Key
JBAQNCIQGHTHGK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
708798-VAR:
708798-BULK:
708798-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)