Merck
708100
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1H-インダゾール-5-カルボキシアルデヒド
95%
別名:
3-ブロモ-1H-インダゾール-5-カルバルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrN2O
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
185-190 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708100-1G:
708100-VAR:
708100-BULK:
708100-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)