Merck
708097
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1H-インダゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrN2O2
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
>300 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708097-250MG:
708097-BULK:
708097-1G:
708097-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)