Merck
707260
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-ヨードキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrIN
CAS番号:
分子量:
333.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
117-123 °C
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
Brc1cc2ccccc2nc1I
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
InChI Key
JOMFAVRBFOBWQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707260-1G:4548173998527
707260-BULK:
707260-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)