Merck
707112
Sigma-Aldrich
4-チアゾールカルボン酸エチル
97%
別名:
チアゾール-4-カルボン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2S
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
51-55 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-3-10-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
XDOKFEJMEJKVGX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
707112-500MG:
707112-VAR:
707112-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)