Merck
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-ピペリジノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO3
CAS番号:
分子量:
321.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
90-96 °C
官能基
Fmoc
ketone
SMILES記法
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
InChI Key
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Gloves
適用法令
Jan Code
706639-BULK:
706639-VAR:
706639-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)