Merck
706590
Sigma-Aldrich
N-Boc-ピロリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
1-(tert-ブトキシカルボニル)ピロリジン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO4
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
133-138 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706590-VAR:
706590-BULK:
706590-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ignacio Melgar-Asensio et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(10), 4071-4081 (2018-08-12)
Drug delivery by intravitreal injection remains problematic, small agents and macromolecules both clearing rapidly. Typical carriers use microparticles (>2 μm), with size-related liabilities, to slow diffusion. We recently described cationic nanoparticles (NP) where conjugated Arg peptides prolonged residence in rat