Merck
706574
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-ヒドロキシ-D-プロリン
97%
別名:
(2R,4R)-N-Boc-4-ヒドロキシ-2-ピロリジンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO5
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +50.0°, c = 1 in methanol
mp
146-151 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
BENKAPCDIOILGV-RNFRBKRXSA-N
アプリケーション
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline can be used:
  • As a starting material in the synthesis of DNA mimicking pyrrolidine peptide nucleic acid (PNA) analog.
  • In the synthesis of biologically important macrocyclic dilactones.
  • As an intermediate in the synthesis of histamine H3 receptor antagonists.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
706574-BULK:
706574-1G:
706574-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyrrolidine PNA: A novel conformationally restricted PNA analogue
Puschl A, et al.
Organic Letters, 2(26), 4161-4163 (2000)
Novel substituted pyrrolidines are high affinity histamine H3 receptor antagonists
Stocking EM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(9), 2755-2760 (2010)
Synthesis of macrocyclic dilactones by cyclization of sulfonium salts
Nakamura T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3783-3789 (1992)