Merck
706043
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-メチルフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20BNO2
CAS番号:
分子量:
233.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
82-86 °C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(15)8-11(9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
InChI Key
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706043-VAR:
706043-1G:
706043-250MG:
706043-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)