Merck
70590
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩
technical, ~70% (T)
別名:
1-ナフトール-4-スルホン酸 ナトリウム塩, 4-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NaO4S
CAS番号:
分子量:
246.21
Beilstein:
3640154
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
~70% (T)
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70590-500G:
70590-VAR:
70590-BULK:
70590-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Bessette
Journal of biochemical and biophysical methods, 1(4), 209-219 (1979-08-01)
The differential mobilities of compounds in an electric field are important analytical criteria and we can use them to bring electrophoretically pure components of a mixture medium on which they are separated. To this end, the compound undergoing reaction are