Merck
705691
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-13C,d3-エストロン
≥98 atom %, ≥98% (CP)
別名:
3,4-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン-17-オン 4-メチル-13C,d3 エーテル, 3-ヒドロキシ-4-メトキシ-13C,d3-1,3,5(10)-エストラトリエン-17-オン, 4-ヒドロキシエストロン 4-メチル-13C,d3-エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC18D3H21O3
CAS番号:
分子量:
304.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 D
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
InChI Key
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
705691-BULK:
705691-1MG-PW:
705691-1MG:
705691-VAR:
試験成績書(COA)