Merck
704407
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモフェニルボロン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BBr2O2
CAS番号:
分子量:
279.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
powder
官能基
bromo
SMILES記法
OB(O)c1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
VDYVCYLLOZQUBR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)