Merck
703982
Sigma-Aldrich
2-シアノ-5-フルオロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,400
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3FN2
CAS番号:
分子量:
122.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
35-41 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
InChI Key
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F
引火点(℃)
98.9 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
703982-1G:4548173296364
703982-BULK:
703982-5G:4548173296371
703982-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)