Merck
703923
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F2N
CAS番号:
分子量:
115.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.444
密度
1.256 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI Key
WRXAZPPGFLETFR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F
引火点(℃)
7.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
703923-5G:
703923-VAR:
703923-1G:
703923-BULK:
試験成績書(COA)