Merck
703141
Sigma-Aldrich
DABCO®-CuCl錯体
97%
別名:
(1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン)塩化銅(I)錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H12N2 · CuCl
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
180-186 °C
SMILES記法
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
温和な条件下でアルコールの酸化に用いられる触媒です
法的情報
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703141-VAR:
703141-BULK:
703141-1G:4548174012581
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mannam, S. et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2253-2253 (2007)