Merck
703087
Sigma-Aldrich
[4-ジ-tert-ブチルホスフィノ-2,3,5,6-テトラフルオロフェニル]ヒドロビス(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)ホウ酸水素
97%
別名:
Frustrated phosphonium borate 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H+ [(((CH3)3C)2PC6F4)B(H)(C6F5)2]-
CAS番号:
分子量:
640.20
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
mp
222-227 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H+].CC(C)(C)P(c1c(F)c(F)c([BH-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H19BF14P/c1-25(2,3)42(26(4,5)6)24-22(40)14(32)9(15(33)23(24)41)27(7-10(28)16(34)20(38)17(35)11(7)29)8-12(30)18(36)21(39)19(37)13(8)31/h27H,1-6H3/q-1/p+1
InChI Key
KGYHXLYRDXKNBO-UHFFFAOYSA-O
詳細
金属を用いないイミンの触媒的水素化に用いるフラストレイティド・ホスホニウム・ボラートです。温和な条件下で水素分子を活性化します[1][2]
アプリケーション
無金属触媒による水素化の触媒
以下の形成の反応物質です。
  • フラストレイティド・ルイス反応物質
  • ホスフィン-ボランおよびカチオン性ホスホニウム‐ボラン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703087-250MG:
703087-BULK:
703087-VAR:
703087-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metal-free catalytic hydrogenation.
Preston A Chase et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(42), 8050-8053 (2007-08-19)
Gregory C Welch et al.
Science (New York, N.Y.), 314(5802), 1124-1126 (2006-11-18)
Although reversible covalent activation of molecular hydrogen (H2) is a common reaction at transition metal centers, it has proven elusive in compounds of the lighter elements. We report that the compound (C6H2Me3)2PH(C6F4)BH(C6F5)2 (Me, methyl), which we derived through an unusual