Merck
702978
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-シアノ安息香酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
226.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
182-187 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
nitrile
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
702978-250MG:4548173302089
702978-VAR:
702978-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)