Merck
702935
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメトキシフェニルボロン酸ネオペンチルグリコールエステル
97%
別名:
2-(2,4,6-トリメトキシフェニル)-5,5-ジメチル-1,3,2-ジオキサボリナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21BO5
分子量:
280.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
105-109 °C
SMILES記法
COc1cc(OC)c(B2OCC(C)(C)CO2)c(OC)c1
InChI
1S/C14H21BO5/c1-14(2)8-19-15(20-9-14)13-11(17-4)6-10(16-3)7-12(13)18-5/h6-7H,8-9H2,1-5H3
InChI Key
ALIYPFTURKMCNA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702935-BULK:
702935-1G:
702935-VAR:
702935-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)