Merck
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-オキソ-L-プロリン メチルエステル
97%
別名:
(2S)-4-オキソ-1-(tert-ブトキシカルボニル)ピロリジン-2-カルボン酸 メチルエステル, 1-tert-ブチル 2-メチル(2S)-4-オキソピロリジン-1,2-ジカルボキシラート, tert-ブチル (2S)-2-(メトキシカルボニル)-4-オキソピロリジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,500
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO5
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
42-46 °C
官能基
ester
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI Key
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702498-VAR:
702498-BULK:
702498-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)