Merck
702420
Sigma-Aldrich
1H-インダゾール-6-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
302-307 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-4-9-10-7(6)3-5/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702420-1G:
702420-VAR:
702420-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at