Merck
702366
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラヒドロキノキサリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
92-98 °C
SMILES記法
C1CNc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702366-250MG:
702366-1G:
702366-BULK:
702366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)