Merck
70214
Sigma-Aldrich
3-(4-Pyridyl)-D-alanine
≥98.0%
別名:
(R)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid, 4′-Aza-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
Beilstein:
4351586
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI Key
FQFVANSXYKWQOT-SSDOTTSWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70214-BULK-F:
70214-VAR-F:
70214-1G-F:
試験成績書(COA)