Merck
701947
Sigma-Aldrich
2-(ジメチルアミノ)ピリミジン-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-(ジメチルアミノ)-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20BN3O2
CAS番号:
分子量:
249.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
107-112 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1ncc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H20BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-7-14-10(15-8-9)16(5)6/h7-8H,1-6H3
InChI Key
RMPRVJCNMPFBCX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701947-1G:
701947-VAR:
701947-BULK:
701947-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)