Merck
701882
Sigma-Aldrich
3-アミノ-2-クロロ-5-メチルピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
86-91 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cnc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
CQKIBEOVARIBDN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701882-5G:
701882-BULK:
701882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)