Merck
701858
Sigma-Aldrich
7-ヒドロキシ-6-メチル-1-インダノン
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
solid
mp
76-84 °C
官能基
ketone
SMILES記法
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChI Key
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701858-1G:
701858-BULK:
701858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)