Merck
701815
Sigma-Aldrich
ジクロロ[(R)-(+)-2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル][(2R)-(-)-1,1-ビス(4-メトキシフェニル)-3-メチル-1,2-ブタンジアミン]ルテニウム(II)
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H58Cl2N2O2P2Ru
CAS番号:
分子量:
1109.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +593°, c = 0.5 in methylene chloride
mp
180 °C
官能基
amine
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C44H32P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h1-32H;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.1.../s1
InChI Key
ZVVRWLPQKLDJRW-OEGAAENXSA-L
詳細
本製品はDMF/ジエチルエーテルに溶解可能です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
701815-VAR:
701815-100MG:
701815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)