Merck
701459
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-5-ヨード-3-ニトロピリジン
97%
別名:
5-ヨード-3-ニトロピリジン-2-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3IN2O3
CAS番号:
分子量:
265.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
252-256 °C
SMILES記法
Oc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChI Key
JCNPQYWDKONAFU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701459-1G:4548173998343
701459-BULK:
701459-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)