Merck
701408
Sigma-Aldrich
1,2-ジアミノ(プロパン-d6)
98 atom % D
別名:
1,2-プロパン-d6-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD(NH2)CD2NH2
CAS番号:
分子量:
80.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
liquid
bp
119-120 °C
密度
0.939 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
AOHJOMMDDJHIJH-LIDOUZCJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701408-VAR:
701408-BULK:
試験成績書(COA)