Merck
700614
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-メトキシピリジン-4-カルボン酸
別名:
2-クロロ-6-メトキシイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
187.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
192-200 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
COc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-6-3-4(7(10)11)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700614-VAR:
700614-1G:
700614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)