Merck
700231
Sigma-Aldrich
エチニルボロン酸 MIDA エステル
別名:
アセチニルボロン酸 MIDA エステル, アセチレンボロン酸 MIDA エステル, エチンボロン酸 MIDA エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BNO4
CAS番号:
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
208-209 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C#C
InChI
1S/C7H8BNO4/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8/h1H,4-5H2,2H3
InChI Key
NHVZIRZCTRJEFP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethynylboronic acid MIDA ester is a bifunctional acetylene equivalent, air-stable, chromatography-compatible boronate commonly used in Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. It can also be used in the synthesis of heterocyclic MIDA boronates of isoquinolone, isoquinoline, pyrrole, indole, isoxazoles and triazoles for subsequent cross-coupling reactions.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ethynyl MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis.
Struble J R, et al.
Tetrahedron, 66(26), 4710-4718 (2010)
Regioselective synthesis and slow-release Suzuki?Miyaura cross-coupling of MIDA boronate-functionalized isoxazoles and triazoles.
Grob J E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(24), 10241-10248 (2011)
Mild Rh (III)-catalyzed C?H activation and annulation with alkyne mida boronates: Short, efficient synthesis of heterocyclic boronic acid derivatives.
Wang H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(48), 19592-19595 (2012)