アッセイ
96%
形状
solid
mp
254-260 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21B2NO6/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)7-6-14-19-10(17)8-16(5)9-11(18)20-14/h6-7H,8-9H2,1-5H3/b7-6+
InChI Key
MVTNIQCFWSPASI-VOTSOKGWSA-N
法的情報
特許出願中。米国特許出願番号60/951,405および11/937,338、国際出願番号PCT/US07/84156が該当します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729221-1G:
729221-VAR:
729221-5G:
729221-BULK:
試験成績書(COA)