Merck
700002
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-フェニルピリミジン
97%
別名:
4-フェニルピリミジン-2-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3
CAS番号:
分子量:
171.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
162-164 °C
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI Key
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700002-VAR:
700002-BULK:
700002-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)