Merck
699276
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロピリジン-3-カルボニル クロリド
96%
別名:
2,6-ジクロロニコチノイル クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl3NO
CAS番号:
分子量:
210.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
24-30 °C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
InChI Key
JHMHYTKDALCQSZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
699276-BULK:
699276-VAR:
699276-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)