Merck
698539
Sigma-Aldrich
ビス(p-スルホナトフェニル)フェニルホスフィン二水和物 二カリウム塩
97%
別名:
BSPP, 4,4'-(フェニルホスフィニデン)ビス(ベンゼンスルホン酸) 二カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13K2O6PS2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
534.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
98-102 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
O.O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.2H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
CVKCKLNGVYHFAX-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
ジカリウム・ビス(p-スルホナトフェニル)フェニルホスフィン二水和物塩(BSPP)は、銀ナノ粒子(AgNP)の合成に広く使用される、銀イオンと配位錯体を形成する水溶性トリアリルホスフィン塩です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
698539-2G:
698539-VAR:
698539-BULK:
698539-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chirality of self-assembled metal-semiconductor nanostructures.
Sun, Maozhong et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(15), 2702-2706 (2014)
Speciation analysis of silver sulfide nanoparticles in environmental waters by magnetic solid-phase extraction coupled with ICP-MS.
Zhou, Xiaoxia et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 31(11), 2285-2292 (2016)
Mechanistic study of photomediated triangular silver nanoprism growth.
Xue, Can et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(26), 8337-8344 (2008)
Photomediated synthesis of silver triangular bipyramids and prisms: the effect of pH and BSPP.
Zhang, Jian et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(35), 12502-12510 (2010)
Julian A Lloyd et al.
ACS nano, 11(2), 1604-1612 (2017-02-07)
Asymmetric nanoparticle trimers composed of particles with increasing diameter act as "plasmonic lenses" and have been predicted to exhibit ultrahigh confinement of electromagnetic energy in the space between the two smallest particles. Here we present an electrostatic self-assembly approach for