Merck
698261
Sigma-Aldrich
トリス(4-メトキシ-3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥6,030
¥6,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥6,030
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H33O3P
CAS番号:
分子量:
436.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
174-179 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1c(C)cc(cc1C)P(c2cc(C)c(OC)c(C)c2)c3cc(C)c(OC)c(C)c3
InChI
1S/C27H33O3P/c1-16-10-22(11-17(2)25(16)28-7)31(23-12-18(3)26(29-8)19(4)13-23)24-14-20(5)27(30-9)21(6)15-24/h10-15H,1-9H3
InChI Key
BDGUINGZRGNLPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルキンのカルボシアノ化の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
698261-500MG:
698261-BULK:
698261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)