Merck
697893
Sigma-Aldrich
6-ブロモキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrN
CAS番号:
分子量:
208.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.663
密度
1.538 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChI Key
IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697893-5G:
697893-VAR:
697893-1G:
697893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Alexander V Shaferov et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(11) (2020-06-11)
Pd(0)-catalyzed amination was employed for the synthesis of a new family of (S)-1,1'-bianaphthalene-2,2'-diamine derivatives possessing additional chiral and fluorophore substituents. The compounds thus obtained were tested as potential detectors of seven amino alcohols, and some of them were found to
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method