Merck
697214
Sigma-Aldrich
1,3-ジクロロ-6-フルオロイソキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4Cl2FN
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
needles
mp
131-133 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl2FN/c10-8-4-5-3-6(12)1-2-7(5)9(11)13-8/h1-4H
InChI Key
BDAYBRFYRZTMGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697214-BULK:
697214-1G:
697214-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)