Merck
696722
Sigma-Aldrich
3,4-ジブロモチオフェン-2,5-ジカルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,400
¥30,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Br2O2S
CAS番号:
分子量:
297.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
InChI Key
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696722-1G:
696722-VAR:
696722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)