Merck
69650
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methylvalerate
≥97.0%
別名:
Methyl 3-methylpentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744678
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.405
密度
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69650-10ML:
69650-VAR:
69650-INTR:
69650-50ML:
69650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)