Merck
695394
Sigma-Aldrich
4-(4-ブロモフェノキシ)アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10BrNO
CAS番号:
分子量:
264.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
104-108 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
InChI Key
ZQMNUMBREHBKEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695394-25G:
695394-5G:
695394-BULK:
695394-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)