Merck
694754
Sigma-Aldrich
チオ酢酸S-(4-シアノブチル)
97%
別名:
5-(アセチルスルファニル)-ペンタンニトリル, S-(4-シアノブチル)エタンチオアート, チオールアセチルペンタンニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NOS
CAS番号:
分子量:
157.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.487
密度
1.057 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
InChI Key
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
694754-BULK:
694754-VAR:
694754-1G:4548173298849
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)