Merck
694398
Sigma-Aldrich
1-(トリフルオロメチル)シクロペンタン-1-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9F3O2
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
35-39 °C
SMILES記法
OC(=O)C1(CCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)6(5(11)12)3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694398-VAR:
694398-BULK:
694398-1G:
694398-250MG:
試験成績書(COA)