Merck
694266
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-ブロモピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11BrN2O2
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
48-52 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(Br)cn1
InChI
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-6(9)4-10-11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
IQEFCRDQVLIADR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694266-BULK:
694266-10G:
694266-1G:
694266-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)